5.30151
ATGL Inhibitor, Atglistatin
Szinonimák:
ATGL Inhibitor, Atglistatin, 3-(4ʹ-(Dimethylamino)biphenyl-3-yl)-1,1-dimethylurea, Adipose Triglyceride Lipase Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
700 nM IC50
355 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
beige
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)c2cc(ccc2)NC(=O)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3O/c1-19(2)16-10-8-13(9-11-16)14-6-5-7-15(12-14)18-17(21)20(3)4/h5-12H,1-4H3,(H,18,21)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
ATGL
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3