Fontos dokumentumok
C2389
Cerulenin
from Cephalosporium caerulens, ≥98% (HPLC), powder, de novo phospholipid synthesis inhibitor
Szinonimák:
Helicocerin, (2R,3S,E,E)-2,3-Epoxy-4-oxo-7,10-dodecadienamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cerulenin, ≥98% (HPLC), from Cephalosporium caerulens
biológiai forrás
Cephalosporium caerulens
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
mp
93 °C
oldhatóság
acetone: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C/C=C/C/C=C/CCC([C@@H]1[C@H](C(N)=O)O1)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-11(15)13-12(16-13)10(2)14/h3-4,6-7,12-13H,5,8-9H2,1-2H3/b4-3+,7-6+/t12-,13+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTNNGEBMCNMENY-JIVMHGEESA-N
Géninformáció
human ... FASN(2194)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a fatty acid synthase inhibitor to study its effects on aldosterone-induced trained immunity
- as a blocker of fatty acid synthase to study its effects on the replication of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2)
- as a supplement in yeast extract–peptone–dextrose/glycerol (YPD/G) agar plates for the isolation of cerulenin-resistant yeast strains
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research