Fontos dokumentumok
SML0539
T863
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-((1,4-trans)-4-(4-(4-Amino-7,7-dimethyl-7H-pyrimido[4,5-b][1,4]oxazin-6-yl)- phenyl)cyclohexyl)acetic acid, T-863, trans-4-[4-(4-Amino-7,7-dimethyl-7H-pyrimido[4,5-b][1,4]oxazin-6-yl)phenyl]-cyclohexaneacetic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)Oc2ncnc(N)c2N=C1c3ccc(cc3)[C@@H]4CC[C@H](CC4)CC(O)=O
InChI
1S/C22H26N4O3/c1-22(2)19(26-18-20(23)24-12-25-21(18)29-22)16-9-7-15(8-10-16)14-5-3-13(4-6-14)11-17(27)28/h7-10,12-14H,3-6,11H2,1-2H3,(H,27,28)(H2,23,24,25)/t13-,14-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUIYMYNYUHVDPT-HDJSIYSDSA-N
Alkalmazás
- to provide the opportunity to precisely control the DGAT inhibition
- to treat mouse embryonic fibroblasts (MEFs) to analyse lipid droplet biogenesis
- to specifically block neutral lipid synthesis and lipid droplet formation in HT-1080 cells
- to block lipid droplet (LD) formation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)