Fontos dokumentumok
PZ0299
PF-05175157
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,4-Dihydro-1′-[(2-methyl-1H-benzimidazol-6-yl)carbonyl]-1-(1-methylethyl)-spiro[5H-indazole-5,4′-piperidin]-7(6H)-one, 1-Isopropyl-1-(2-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carbonyl)-1,4-dihydrospiro[indazole-5,4-piperidin]-7(6H)-one
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)N(N=C1)C2=C1CC3(CCN(C(C4=CC(NC(C)=N5)=C5C=C4)=O)CC3)CC2=O
InChI
1S/C23H27N5O2/c1-14(2)28-21-17(13-24-28)11-23(12-20(21)29)6-8-27(9-7-23)22(30)16-4-5-18-19(10-16)26-15(3)25-18/h4-5,10,13-14H,6-9,11-12H2,1-3H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDXXSFOJPYSYOC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)