Fontos dokumentumok
SML1075
Atglistatin
≥98% (HPLC), powder, adipose triglyceride lipase inhibitor
Szinonimák:
3-(4′-(Dimethylamino)-[1,1′-biphenyl]-3-yl)-1,1-dimethylurea
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Atglistatin, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(NC1=CC=CC(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)=C1)=O
InChI
1S/C17H21N3O/c1-19(2)16-10-8-13(9-11-16)14-6-5-7-15(12-14)18-17(21)20(3)4/h5-12H,1-4H3,(H,18,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWOPBSAJHCUSAS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research