Fontos dokumentumok
SML3017
Lenvatinib mesylate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[3-Chloro-4-(N’-cyclopropylureido)phenoxy]-7-methoxyquinoline-6-carboxamide methanesulfonate, 4-[3-Chloro-4-[(cyclopropylaminocarbonyl)amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide mesylate, 4-[3-chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-6-Quinolinecarboxamide methanesulfonate (1:1), E 7080 mesylate, E-7080 mesylate, E7080 mesylate, ER-203492-00 mesylate, Lenvatinib methanesulfonate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(OC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4CC4)=O)C=CN=C2C=C1OC)N.O=S(O)(C)=O
InChI
1S/C21H19ClN4O4.CH4O3S/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11;1-5(2,3)4/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28);1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWLFIUUAYLEFCT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Gastro-intestinal system,Kidney,Bone,Reproductive organs,Adrenal gland
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)