SML1027
Imatinib mesylate
≥98% (HPLC), powder, tyrosine kinase inhibitor
Szinonimák:
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-phenyl]benzamide methanesulfonate, 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-(4-methyl-3-{[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)benzamide mesylate, CGP 57148, Genfatinib, Glivec, Imatinib methanesulfonate, STI-571
About This Item
Javasolt termékek
product name
Imatinib mesylate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in sulforhodamine B cell viability assay to study its effect on CD34+ or CD38- and CD34+ or CD38+ cells
- as an abelson1 (ABL1) kinase inhibitor
- in circular dichroism analysis to study the effect of IM binding on the secondary structure of the human transferrins
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology