Fontos dokumentumok
428205-M
Millipore
Lck Inhibitor
The Lck Inhibitor, also referenced under CAS 213743-31-8, controls the biological activity of Lck. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Lck Inhibitor, 4-Amino-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-7-yl-cyclopentane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H22N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
370.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 17 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc(c3c(c2)c4ccc(cc4)Oc5ccccc5)N)C1CCCC1
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable pyrrolopyrimidine compound that acts as a potent, reversible, selective, and ATP-competitive inhibitor of Lck (IC50 at 5 µM ATP = <1 nM, 2 nM, 70 nM, 1.57 µM and 1.98 µM for lck64-509 Y394, Lckcd pY394, Src, Kdr and Tie-2, respectively; IC50 at 1 mM ATP = 16 µM, 66 nM, 126 nM, 420 nM and 5.18 µM for Lck64-509 Y394, Blk, Fyn, Lyn and Csk, respectively). Only minimally affects the activities of other kinases (IC50 = 3.2 µM, >33 µM, >50 µM and >50 µM for EGFR, PKC, CDC2/B and ZAP-70, respectively). Also shown to potently block T-cell receptor-stimulated IL-2 production in vitro (IC50<1-40 nM in Jurkat T cells) and in vivo (ED50 = 4 mg/kg in mice, ip.)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Lck₆₄₋₅₀₉ Y³⁹⁴
Target IC50: At5 µM ATP = <1 nM, 2 nM, 70 nM, 1.57 µM and 1.98 µM for lck64-509 Y394, Lckcd pY394, Src, Kdr and Tie-2, respectively; IC50 at 1 mM ATP = 16 µM, 66 nM, 126 nM, 420 nM and 5.18 µM for Lck64-509 Y394, Blk, Fyn, Lyn and Csk
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Burchat, A.F., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 2171.
Arnold. L.D., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 2167.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3