Fontos dokumentumok
SML2430
Kdo2-Lipid A (KLA)
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Di[3-deoxy-D-manno-octulosonyl]-lipid A (ammonium salt), KLA, Kdo2-LipidA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
Teszt
≥90% (HPLC)
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(O)[C@@]1(O[C@H]2[C@@H](O)C([C@H](O)CO)O[C@](C(O)=O)(OC[C@H]3O[C@@H](OC[C@H]4O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](NC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)O)=O)C(OC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)O)=O)[C@H]4O)C(NC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)OC(CCCCCCCCCCC)=O)=O)[C@@H](OC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)OC(CCCCC
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available