Fontos dokumentumok
SML1940
ADDA 5 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[2-(1-Adamantyl)ethoxy]-3-(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)-2-propanol hydrochloride, 3,4-Dihydro-α-[(2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethoxy)methyl]-2(1H)-isoquinolineethanol hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)COCCC34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C4)C3.[H]Cl
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)