Fontos dokumentumok
N22908
3-Nitropropionic acid
97%
Szinonimák:
β-Nitropropionic acid, 3-Nitropropanoic acid, Bovinocidin, Hiptagenic acid
Teszt
97%
form
crystals
mp
68-70 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CC[N+]([O-])=O)=O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?