Fontos dokumentumok
SML1924
T1AM
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Iodothyronamine hydrochloride, 4-[4-(2-Aminoethyl)-2-?iodophenoxy]phenol hydrochloride (1:1)
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(OC2=C(I)C=C(CCN)C=C2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C14H14INO2.ClH/c15-13-9-10(7-8-16)1-6-14(13)18-12-4-2-11(17)3-5-12;/h1-6,9,17H,7-8,16H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVKVVMXTPQCCIX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3