Fontos dokumentumok
SML1868
Brusatol
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(+)-Brusatol, (11β,12α,15β)-13,20-Epoxy-3,11,12-trihydroxy-15-[(3-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)oxy]-2,16-dioxo-picras-3-en-21-oic acid methyl ester, Brutasol, NSC 172924, Yatansin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Brucia javanica)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +35 to +44°, c = 0.5 in acetone
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=C(O)C(C[C@@]2(C)[C@@]1([H])C[C@]3([H])[C@]45[C@]2([H])[C@@H](O)[C@H](O)[C@](OC5)(C(OC)=O)[C@]4([H])[C@@H](OC(C=C(C)C)=O)C(O3)=O)=O
InChI
1S/C26H32O11/c1-10(2)6-15(28)37-18-20-25-9-35-26(20,23(33)34-5)21(31)17(30)19(25)24(4)8-13(27)16(29)11(3)12(24)7-14(25)36-22(18)32/h6,12,14,17-21,29-31H,7-9H2,1-5H3/t12-,14+,17+,18+,19+,20+,21-,24-,25+,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZZYHIMVKOHVIH-VILODJCFSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3