Fontos dokumentumok
SML3618
KI-696
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(βS)-β-[3-[[(4R)-3,4-Dihydro-4-methyl-1,1-dioxido-2H-5,1,2-benzoxathiazepin-2-yl]methyl]-4-methylphenyl]-7-methoxy-1-methyl-1H-benzotriazole-5-propanoic acid, (3S)-3-(7-Methoxy-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-yl)-3-(4-methyl-3-(((R)-4-methyl-1,1-dioxido-3,4-dihydro-2H-benzo[b]-[1,4,5]oxathiazepin-2-yl)methyl)phenyl)propanoic acid, KI 696, KI696
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)N(C[C@H](Oc5c1cccc5)C)Cc2c(ccc(c2)[C@H](CC(=O)O)c3cc4nn[n](c4c(c3)OC)C)C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDNGJXBUEQNFBQ-GCJKJVERSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)