Merck
567152
Sigma-Aldrich
β-Sitosterol
≥75% (β-sitosterol, GC), solid, anticholesteremic steroid, Calbiochem®
Szinonimák:
β-Sitosterol, α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, α-Phytosterol, SITO
Méret kiválasztása
5 G
20 500,00 Ft
25 G
87 400,00 Ft
20 500,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 25.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
20 500,00 Ft
25 G
87 400,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
20 500,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 25.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
β-Sitosterol, Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties.
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 8556
Teszt
≥75% (β-sitosterol, GC)
≥95% sterol basis
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤2.5% (GC)
szín
white
oldhatóság
chloroform: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Általános leírás
Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties. Has recently been shown to induce G2/M arrest, endoreduplication, and apoptosis through the Bcl-2 and PI3K/Akt signaling pathways.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Anticholesteremic properties
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Moon, D., et al. 2008. Cancer Lett.264, 181.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3