Fontos dokumentumok
O9389
Oltipraz
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiole-3-thione, BRN 0978110, CCRIS 4048, NSC 347901, RP 35972
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
red
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(SSC1=S)c2cnccn2
InChI
1S/C8H6N2S3/c1-5-7(12-13-8(5)11)6-4-9-2-3-10-6/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKNAQFVBEHDJQV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3