Fontos dokumentumok
SML2928
Lumiracoxib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)amino]-5-methyl-benzeneacetic acid, 5-Methyl-2-(2′-chloro-6′-fluoroanilino)phenylacetic acid, CGS 35189, CGS-35189, CGS35189, COX 189, COX-189, COX189, LMX, Non-steroidal anti-inflammatory drug
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(F)=C1NC2=CC=C(C)C=C2CC(O)=O
InChI
1S/C15H13ClFNO2/c1-9-5-6-13(10(7-9)8-14(19)20)18-15-11(16)3-2-4-12(15)17/h2-7,18H,8H2,1H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHPKQFYUPIUARC-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)