Merck
ALD00484
Sigma-Aldrich
Sodium 7-Chloro-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
contains ≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H12ClF2NaO2S
Molekulatömeg:
256.67
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
tartalmaz
≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
185 °C
SMILES string
O=S(C(F)(F)CCCCCCCl)O[Na]
InChI
1S/C7H13ClF2O2S.Na/c8-6-4-2-1-3-5-7(9,10)13(11)12;/h1-6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFIQXRUQAPPIPD-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.