Merck
SML0174
Sigma-Aldrich
GPR35 Agonist, Compound 10
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[4-[(2,4-Dioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]phenoxy]-acetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9NO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
279.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(cc1)\C=C2/SC(=O)NC2=O
InChI
1S/C12H9NO5S/c14-10(15)6-18-8-3-1-7(2-4-8)5-9-11(16)13-12(17)19-9/h1-5H,6H2,(H,14,15)(H,13,16,17)/b9-5-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXMCOLGPDOYHNK-UITAMQMPSA-N
Alkalmazás
GPR35 Agonist, Compound 10, may be used in GPR35-mediated cell signaling studies.
Biokémiai/fiziológiai hatások
GPR35 Agonist
GPR35 agonist Compound 10 is a GPR35 agonist the binds with higher affinity than other known agonists, such as kynurenic acid and zaprinast. Compound 10 was more potent than zaniprast (pEC50 = 5.3 vs 4.18) for recombinantly expressed human GPR35, and unlike zaprinast, is equipotent for human and rat GPR35
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ida Marie Modvig et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 320(5), E874-E885 (2021-03-02)
The aim of this study was to explore individual amino acid-stimulated GLP-1 responses and the underlying stimulatory mechanisms, as well as to identify the amino acid-sensing receptors involved in amino acid-stimulated GLP-1 release. Experiments were primarily based on isolated perfused