C-41220
DetachKit
3 x 250 ml
Szinonimák:
Cell Detachment Solution
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 3 × 250 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
cooler
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Primary human pericytes and cell culture media optimized for the in vitro cultivation of human pericytes from all tissues. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Primer humán periciták és sejttenyésztő közegek, amelyek optimalizáltak a humán periciták in vitro tenyésztésére minden szövetből. A kezelésre, a sejtek passzázsára, a médiumokra és a termékhasználatra vonatkozó protokollok.
Primary human chondrocyte cells and optimized growth media for the in vitro cultivation of chondrocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Serum-free Mammary Epithelial Cell Growth Media optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the mammary gland. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.