Fontos dokumentumok
C0424
PK 11195
Szinonimák:
1-(2-Chlorophenyl)-N-methyl-N-(1-methylpropyl)-3-isoquinolinecarboxamide
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
SMILES string
CCC(C)N(C)C(=O)c1cc2ccccc2c(n1)-c3ccccc3Cl
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... BZRAP1(9256) , TSPO(706)
rat ... Gabra2(29706) , Tspo(24230)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3