Fontos dokumentumok
700077P
Avanti
FF-MAS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
14-demethyl-14-dehydrolanosterol, 4,4-dimethyl-5α-cholesta-8,14,24-trien-3β-ol; follicular fluid meiosis-activating sterol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (700077P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C29H46O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,13,20,22,25-26,30H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25+,26+,28-,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQXEZVYNCBVDO-PBJLWWPKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard in gas chromatography/ mass spectroscopy (GC/MS) for profiling sterols of oligodendrocyte progenitor cells (OPCs)
- as Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) medium supplement to test its effect on cancer cell viability
- to evaluate its effect on LXRβ-overexpressing squamous carcinoma SCC61 cells