Fontos dokumentumok
N9890
Norfloxacin
analytical standard, ≥98% (TLC)
Szinonimák:
1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 1694
Teszt
≥98% (TLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Gabra1(29705)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of action: inhibits bacterial DNA replication
Antimicrobial spectrum: Gram-negative bacteria; less effective against Gram-positive bacteria
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore how antibiotics, particularly quinolones, inhibit nucleic acid synthesis by targeting topoisomerases, crucial for DNA replication processes.