5.08409
Bafilomycin A1
≥90% (HPLC), liquid,V-ATPase inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
InSolution Bafilomycin A1, Bafilomycin A1, ≥97% by HPLC InSolution, InSolution Bafilomycin A1, ≥97% by HPLC
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bafilomycin A1, InSolution, ≥90%, A macrolide antibiotic that acts as a specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
liquid
eltarthatósági idő
2 yr
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
vacuolar-type H+-ATPase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Calvert, C.M., and Sanders, D. 1995. J. Biol. Chem.270, 7272.
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.269, 255.
Crider, B.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17379.
Palokangas, H., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17577.
Sundquist, K.T., and Marks, S.C., Jr. 1994. J. Bone Miner. Res.9, 1575.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Furuchi, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27345.
Bowman, E.J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 7972.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - (refers to pure substance)