Fontos dokumentumok
P0310000
Penicillamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Penicillamine, 3,3-Dimethyl-D-cysteine, 3-Mercapto-D-valine, D-(−)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
penicillamine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
210 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)