Fontos dokumentumok
M7694
Mupirocin
≥92% (HPLC), powder
Szinonimák:
5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-[2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-L-talonon-2-enonic acid 8-carboxyoctyl ester, BRL 4910A, Pseudomonic acid
Teszt
≥92% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -15.7 to -20°, c = 1 in methanol
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]1(CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O)C[C@@H]2O[C@@]2([H])[C@@H](C)[C@H](C)O
InChI
1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for kinetic assay
- to assess its resistance by performing turbidity assay
- to determine its antimicrobial susceptibility
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.