Fontos dokumentumok
S8063
Siastatin B
lyophilized powder
Szinonimák:
(3S, 4S, 5R, 6R)-6-(Acetylamino)-4,5-dihydroxy-3-piperidinecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Siastatin B, lyophilized powder, from microbial
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
kiszerelés
vial of 23.0 μmol
oldhatóság
H2O: 2.3 mL/vial (for a 10 mM solution)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1NC[C@@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5/c1-3(11)10-7-6(13)5(12)4(2-9-7)8(14)15/h4-7,9,12-13H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,14,15)/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQTKLICLJUKNCG-ZTYPAOSTSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?