Merck
Y0001341
Oseltamivir impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Tributylphosphine oxide, Butyphos
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3]3P(O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oseltamivir
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
150 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
64-69 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCP(=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27OP/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNZAKDODWSQONA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Oseltamivir impurity H EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)