Fontos dokumentumok
SML1527
Abiraterone acetate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
CB 7598, 17-(Pyridin-3-yl)androsta-5,16-dien-3β-yl acetate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12C(C[C@@H](OC(C)=O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
InChI
1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVIQSJCZCSLXRZ-UBUQANBQSA-N
Géninformáció
human ... CYP17A1(1586)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Endocrine system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3