Fontos dokumentumok
M1323
Midostaurin hydrate
≥98% (HPLC), solid, kinase inhibitor
Szinonimák:
CGP 41251, N-[(9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13-Hexahydro-10-methoxy-9-methyl-1-oxo-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3′,2′,1′-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-11-yl]-N-methylbenzamide, N-benzoylstaurosporine, PKC-412
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Midostaurin hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.CO[C@@H]1[C@@H](C[C@H]2O[C@]1(C)[n@@H]3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8[n@H]2c7c35)N(C)C(=O)c9ccccc9
InChI
1S/C35H30N4O4.H2O/c1-35-32(42-3)25(37(2)34(41)19-11-5-4-6-12-19)17-26(43-35)38-23-15-9-7-13-20(23)28-29-22(18-36-33(29)40)27-21-14-8-10-16-24(21)39(35)31(27)30(28)38;/h4-16,25-26,32H,17-18H2,1-3H3,(H,36,40);1H2/t25-,26-,32-,35+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEKDLUZCCDJYAJ-LJAYRLSQSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A protein kináz C (PKC) egy AGC-kináz, amely számos célfehérjében foszforilálja a szerin- és treonin-maradványokat.
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.