Merck
1000818
USP
Abiraterone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
17-(Pyridin-3-yl)androsta-5,16-dien-3β-yl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H33NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
391.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
abiraterone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C[C@]12C(C[C@@H](OC(C)=O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
InChI
1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVIQSJCZCSLXRZ-UBUQANBQSA-N
Géninformáció
human ... CYP17A1(1586)
Általános leírás
Abiraterone acetate is a pro-drug of abiraterone and a potent inhibitor of the enzyme CYP17, required for androgen biosynthesis in the adrenal glands, testes and prostate tissue.
Alkalmazás
Abiraterone acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Abiraterone Acetate Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Endocrine system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Abiraterone Acetate Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 26-26 (2022)
Ryan.JC, et al.
Journal of Clinical Oncology, 28(9), 1481-1488 (2010)
Phase II study of abiraterone acetate in chemotherapy-naive metastatic castration-resistant prostate cancer displaying bone flare discordant with serologic response
Ryan.JC, et al.
Clinical Cancer Research, 14(7), 4854-4861 (2011)
Phase II multicenter study of abiraterone acetate plus prednisone therapy in patients with docetaxel-treated castration-resistant prostate cancer
Danila.CD, et al.
Journal of Clinical Oncology, 28(9), 1496- 1501 (2010)
Abiraterone Acetate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 25-25 (2020)