Fontos dokumentumok
14-467-M
Sigma-Aldrich
PDGFRα Protein, active, 50 µg
Active, recombinant human PDGFRα, residues 550-end, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
human
Minőségi szint
100
300
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
molekulatömeg
Mw 63.5 kDa
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... PDGFRA(5156)
Általános leírás
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant human PDGFRα, residues 550-end, containing an N-terminal His6-tag
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein Target: PDGFRα
Target Sub-Family: TK
Kiszerelés
Also available in 250μg size, please inquire for pricing and availability.
Minőség
Routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1) substrate peptide
Fizikai forma
Ni2+/NTA-agarose
Tárolás és stabilitás
1 year at -70°C
Egyéb megjegyzések
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2