1000829
USP
Abiraterone System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
abiraterone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
mixture
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare system suitability solution during the assay of Abiraterone Acetate and Abiraterone Acetate Tablets by using liquid chromatography coupled to a UV detector.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Endocrine system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)