Fontos dokumentumok
T7205
Tegafur
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)uracil, Ftorafur, Tegafur
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
171-173 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: >50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFWLQNSHRPWKFK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)