Fontos dokumentumok
A1287
5-Azacytidine
Hybri-Max™, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Szinonimák:
4-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Ladakamycin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
Hybri-Max™
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
acetic acid: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless
antibiotikus hatásspektrum
viruses
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Géninformáció
human ... DNMT1(1786) , DNMT3A(1788)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?