Fontos dokumentumok
SML2143
Ailanthone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Δ13-Dehydrochaparrinone, (1β,11β,12α)-11,20-Epoxy-1,11,12-trihydroxypicrasa-3,13(21)-diene-2,16-dione, 13,21-Didehydrochaparrinone
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C([C@]([C@@]2([C@]3([H])[C@@]1(O)OC2)[C@@](O4)([H])C[C@@]([C@]3(C)[C@@H]5O)([H])C(C)=CC5=O)([H])CC4=O)=C
InChI
1S/C20H24O7/c1-8-4-12(21)16(24)18(3)10(8)5-13-19-7-26-20(25,17(18)19)15(23)9(2)11(19)6-14(22)27-13/h4,10-11,13,15-17,23-25H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11-,13+,15+,16+,17+,18+,19+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBBVXGHSWZIJST-RLQYZCPESA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)