Fontos dokumentumok
SML1228
Cyclic-di-GMP sodium salt
≥98% (HPLC), powder, quorum sensing molecule
Szinonimák:
3′,5′-Cyclic diguanylic acid sodium salt, Bis(3′,5′)-cyclic diguanylic acid sodium salt, Cyclic Diguanosine-5′-monophosphate sodium salt, c-di-GMP sodium salt, c-diGMP sodium salt, cGpGp sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Cyclic-di-GMP sodium salt, ≥98% (HPLC)
leírás
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](OP(OC[C@H]2O[C@@H](N3C(N=C(N)NC4=O)=C4N=C3)[C@H](O)[C@@H]2O5)(O)=O)[C@@H](COP5(O)=O)O[C@H]1N6C(N=C(N)NC7=O)=C7N=C6.C
InChI
1S/C20H24N10O14P2/c21-19-25-13-7(15(33)27-19)23-3-29(13)17-9(31)11-5(41-17)1-39-45(35,36)44-12-6(2-40-46(37,38)43-11)42-18(10(12)32)30-4-24-8-14(30)26-20(22)28-16(8)34/h3-6,9-12,17-18,31-32H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H3,21,25,27,33)(H3,22,26,28,34)/t5-,6-,9-,10-,11-,12-,17-,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKFDLKSEZWEFGL-MHARETSRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.