Fontos dokumentumok
SML1232
cGAMP sodium salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3′3′-cGAMP sodium salt, Cyclic AMP-GMP sodium salt, c-GMP-AMP sodium salt, cyclic GMP-AMP sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](O)[C@H](OP4(O)=O)[C@H]3COP(O)(O[C@H]5[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O[C@@H]5CO4)=O.C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.