5.05896
Sumanirole Maleate
Szinonimák:
Sumanirole Maleate, Dopamine D₂ receptor Agonist, Sumanirole, PNU 95666, PNU95666
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
9 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 16 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[n]21c3c([nH][c]2=O)cccc3C[C@H](C1)NC.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t8-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOJRMYBBPKNLLI-ORHWHDKWSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
McCall, R. B. et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.314, 1248.
WGK
WGK 3