Fontos dokumentumok
S8197
SMER28
>99% (HPLC), solid
Szinonimák:
6-Bromo-N-2-propenyl-4-quinazolinamine
Teszt
>99% (HPLC)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc2ncnc(NCC=C)c2c1
InChI
1S/C11H10BrN3/c1-2-5-13-11-9-6-8(12)3-4-10(9)14-7-15-11/h2-4,6-7H,1,5H2,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCPOLXUSCUFDGE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)