Merck
1602105
USP
trans-Resveratrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Resveratrol, 3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
resveratrol
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Selective inhibitor of COX−1.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiaodong Sun et al.
Cancer medicine, 9(22), 8685-8700 (2020-10-12)
Aberrant signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) signaling promotes the initiation and progression of cancer in humans by either inhibiting apoptosis or inducing cell proliferation, angiogenesis, invasion, and metastasis. The role of resveratrol(RES)in inhibiting the STAT3 signaling pathway