SRP6158
EPO human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
EP, EPO-alpha, Epoetin, Erythropoietin-alpha, MGC138142
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
36 kDa (monomer, glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... EPO(2056)
Általános leírás
Alkalmazás
- EPO (erythropoietin) has been used as a component of the culture medium for cardiac stem cells.
- In cultured cerebellar granule cells and hippocampal neurons, it has been used to study effect of EPO on glutamate release.
- It has also been used as a component of endothelial differentiation medium.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)