5.00496
C59
≥99% (HPLC), powder, Porcn inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Porcn Inhibitor II, C59, NAN, Wnt-C59, Wnt Pathway Inhibitor XVI, 2-(4-(2-Methylpyridin-4-yl)phenyl)-N-(4-(pyridin-3-yl)phenyl)acetamide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Porcn Inhibitor II, C59,
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C25H21N3O/c1-18-15-22(12-14-27-18)20-6-4-19(5-7-20)16-25(29)28-24-10-8-21(9-11-24)23-3-2-13-26-17-23/h2-15,17H,16H2,1H3,(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHZOJCQBHJUJFY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Porcupine (Porcn)-mediated Wnt palmitoylation
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 2