SML0975
FLI-06
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,4,5,6,7,8-Hexahydro-2,7,7-trimethyl-4-(4-nitrophenyl)-5-oxo-3-quinolinecarboxylic acid cyclohexyl ester
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C25H30N2O5/c1-15-21(24(29)32-18-7-5-4-6-8-18)22(16-9-11-17(12-10-16)27(30)31)23-19(26-15)13-25(2,3)14-20(23)28/h9-12,18,22,26H,4-8,13-14H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWWVFYHSSOWZMF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3