Fontos dokumentumok
G9048
GANT61
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2,2′-[[Dihydro-2-(4-pyridinyl)-1,3(2H,4H)-pyrimidinediyl]bis(methylene)]bis[N,N-dimethyl-benzenamine, NSC 136476
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C27H35N5/c1-29(2)25-12-7-5-10-23(25)20-31-18-9-19-32(27(31)22-14-16-28-17-15-22)21-24-11-6-8-13-26(24)30(3)4/h5-8,10-17,27H,9,18-21H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVQOGDQTWWCZFX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3