Fontos dokumentumok
S5696
SKI II
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
4-[[4-(4-Chlorophenyl)-2-thiazolyl]amino]phenol
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Nc2nc(cs2)-c3ccc(Cl)cc3)cc1
InChI
1S/C15H11ClN2OS/c16-11-3-1-10(2-4-11)14-9-20-15(18-14)17-12-5-7-13(19)8-6-12/h1-9,19H,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFGXZJKLOFCECI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology