Fontos dokumentumok
V4765
Valnoctamide
≥98% (NMR)
Szinonimák:
2-ethyl-3-methyl-pentanamide, Axiquel, Nirvanil
Teszt
≥98% (NMR)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCC(C)C(CC)C(N)=O
InChI
1S/C8H17NO/c1-4-6(3)7(5-2)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRCJOCOSPZMDJY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a mood stabilizer to study its anti-cytomegalovirus (anti-CMV) effects in newborn mice brain
- as a hypnotic sedative to study its cytotoxic effects on oligodendrocyte precursor cells (OPCs) and human oligodendroglioma cell line (HOG)
- as a mood stabilizer to study its effects on inhibition of human cytomegalovirus
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Glutamine's role in neurotransmitter synthesis and transport highlights its importance in neuronal function and glutamate production.