Y0001937
Deferoxamine for peak identification CRS 1
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Desferrioxamine B, 30-Amino-3,14,25-trihydroxy-3,9,14,20,25-pentaazatriacontane-2,10,13,21,24-pentone, Deferoxamine B
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
deferoxamine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C25H48N6O8/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBQYURCVBFRUQT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)