Fontos dokumentumok
SML0282
Bexarotene
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)ethenyl]benzoic acid, LGD-1069, SR-11247
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C=C(C1=CC=C(C(O)=O)C=C1)C2=C(C)C=C3C(C(C)(C)CCC3(C)C)=C2
InChI
1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAVMQTYZDKMPEU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... RXRA(6256) , RXRB(6257) , RXRG(6258)
Alkalmazás
- to study its effect on human oral squamous cell carcinoma (OSCC) cell lines
- to test for cooperative cell killing of cutaneous T cell lymphoma (CTCL) with 966
- as a standard in HPLC for determining its potential impurities in drug substances and drug products
- to investigate its effects on the changes in renal, cardiac, hepatic, and pulmonary expression/activity of inducible nitric oxide synthase (iNOS) and CYP4F6
- to analyze the involvement of retinoid x receptor (RXR) homo or permissive heterodimers
- to study its potential impurities in drug substances and drug products
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.