Fontos dokumentumok
572667
Baicalin
95%
Szinonimák:
5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Baicalein 7-O-β-D-glucuronide
Teszt
95%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −85°, c = 1 in DMSO
mp
202-205 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ether
hydroxyl
ketone
phenyl
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N
Géninformáció
mouse ... Hexa(15211)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?